Tisk…
2-Bromo-1-iodo-3-(trifluoromethoxy)benzene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC50968-1G PC50968-250MG PC50968-5G
APOSPC50968-1GEA 12200 CZK
APOSPC50968-1G APOSPC50968-250MG APOSPC50968-5G
2-Bromo-1-iodo-3-(trifluoromethoxy)benzene 95%
2-Bromo-1-iodo-3-(trifluoromethoxy)benzene
Vzorec: C₇H₃BrF₃IO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18398074
CAS číslo: 1261752-43-5