N-Succinimidyl pentafluorobenzoate, technická kvalita
Dodavatel: Apollo Scientific
PC50955-25G
PC50955-5G
APOSPC50955-25GEA
12730
CZK
APOSPC50955-25G
APOSPC50955-5G
N-Succinimidyl pentafluorobenzoate, technická kvalita
N-Succinimidyl pentafluorobenzoate
Vzorec:
C₁₁H₄F₅NO₄ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD30532056 CAS číslo: 178942-74-0 |