2,4-Dimethoxy-3-fluorobenzoic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC50953-1G
PC50953-250MG
APOSPC50953-1GEA
16340
CZK
APOSPC50953-1G
APOSPC50953-250MG
2,4-Dimethoxy-3-fluorobenzoic acid 95%
2,4-Dimethoxy-3-fluorobenzoic acid
Vzorec:
C₉H₉FO₄ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD24498657 CAS číslo: 1018451-10-9 |