Tisk…
Methyl 2,4-dimethoxy-3-fluorobenzoate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC50951-1G PC50951-250MG
APOSPC50951-1GEA 16340 CZK
APOSPC50951-1G APOSPC50951-250MG
Methyl 2,4-dimethoxy-3-fluorobenzoate 95%
Methyl 2,4-dimethoxy-3-fluorobenzoate
Vzorec: C₁₀H₁₁FO₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28792932
CAS číslo: 1018451-11-0