Tisk…
3-Bromo-5-chloro-2-fluorobenzyl bromide 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Bromo-3-(bromomethyl)-5-chloro-2-fluorobenzene
PC50950-1G PC50950-250MG
APOSPC50950-1GEA 20470 CZK
APOSPC50950-1G APOSPC50950-250MG
3-Bromo-5-chloro-2-fluorobenzyl bromide 95%
3-Bromo-5-chloro-2-fluorobenzyl bromide
Vzorec: C₇H₄Br₂ClF
MW: 302,366 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD31915765
CAS číslo: 2092620-40-9
UN: 3261
ADR: 8,III