Tisk…
1-Bromo-5-chloro-3,4-difluoro-2-iodobenzene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC50949-1G PC50949-250MG PC50949-5G
APOSPC50949-1GEA 14880 CZK
APOSPC50949-1G APOSPC50949-250MG APOSPC50949-5G
1-Bromo-5-chloro-3,4-difluoro-2-iodobenzene 95%
1-Bromo-5-chloro-3,4-difluoro-2-iodobenzene
Vzorec: C₆HBrClF₂I
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 2451256-38-3