Tisk…
1-(6-Bromo-2,3,4-trifluorophenyl)ethanone 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC50948-1G PC50948-250MG
APOSPC50948-1GEA 17360 CZK
APOSPC50948-1G APOSPC50948-250MG
1-(6-Bromo-2,3,4-trifluorophenyl)ethanone 95%
1-(6-Bromo-2,3,4-trifluorophenyl)ethanone
Vzorec: C₈H₄BrF₃O
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 1509119-02-1