Tisk…
2-Chloro-4-(difluoromethyl)-1-iodobenzene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC50917-1G PC50917-250MG
APOSPC50917-1GEA 19840 CZK
APOSPC50917-1G APOSPC50917-250MG
2-Chloro-4-(difluoromethyl)-1-iodobenzene 95%
2-Chloro-4-(difluoromethyl)-1-iodobenzene
Vzorec: C₇H₄ClF₂I
MW: 288,461 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18392844
CAS číslo: 1261821-31-1
UN: 3265
ADR: 8,II