Tisk…
4,7-Dichloro-8-fluoroquinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC508140-1G PC508140-250MG
APOSPC508140-1GEA 24470 CZK
APOSPC508140-1G APOSPC508140-250MG
4,7-Dichloro-8-fluoroquinoline
4,7-Dichloro-8-fluoroquinoline
Vzorec: C₉H₄Cl₂FN
MW: 216.039 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09861350
CAS číslo: 773148-80-4