Tisk…
8-Bromo-4-chloro-7-(trifluoromethyl)quinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC508139-1G PC508139-250MG
APOSPC508139-1GEA 14880 CZK
APOSPC508139-1G APOSPC508139-250MG
8-Bromo-4-chloro-7-(trifluoromethyl)quinoline
8-Bromo-4-chloro-7-(trifluoromethyl)quinoline
Vzorec: C₁₀H₄BrClF₃N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD31745749
CAS číslo: 2366994-26-3