Tisk…
5-Bromo-4-chloro-8-(trifluoromethyl)quinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC508136-1G PC508136-250MG
APOSPC508136-1GEA 8010 CZK
APOSPC508136-1G APOSPC508136-250MG
5-Bromo-4-chloro-8-(trifluoromethyl)quinoline
5-Bromo-4-chloro-8-(trifluoromethyl)quinoline
Vzorec: C₁₀H₄BrClF₃N
MW: 310,498 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28010389
CAS číslo: 1065093-15-3