Tisk…
5-Bromo-4-chloro-8-fluoroquinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC508135-1G PC508135-250MG
APOSPC508135-1GEA 8010 CZK
APOSPC508135-1G APOSPC508135-250MG
5-Bromo-4-chloro-8-fluoroquinoline
5-Bromo-4-chloro-8-fluoroquinoline
Vzorec: C₉H₄BrClFN
MW: 260.49 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12137225
CAS číslo: 1065093-13-1