8-Bromo-4-chloro-5-(trifluoromethyl)quinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC508133-1G
PC508133-250MG
APOSPC508133-1GEA
8010
CZK
APOSPC508133-1G
APOSPC508133-250MG
8-Bromo-4-chloro-5-(trifluoromethyl)quinoline
8-Bromo-4-chloro-5-(trifluoromethyl)quinoline
Vzorec:
C₁₀H₄BrClF₃N MW: 310,498 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD28010390 CAS číslo: 1065093-18-6 |