Tisk…
4,6-Dichloro-8-(trifluoromethyl)quinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC508132-1G PC508132-250MG
APOSPC508132-1GEA 8010 CZK
APOSPC508132-1G APOSPC508132-250MG
4,6-Dichloro-8-(trifluoromethyl)quinoline
4,6-Dichloro-8-(trifluoromethyl)quinoline
Vzorec: C₁₀H₄Cl₂F₃N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28010395
CAS číslo: 1065093-28-8