6-Bromo-4-chloro-8-(trifluoromethyl)quinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC508130-1G
PC508130-250MG
APOSPC508130-1GEA
14880
CZK
APOSPC508130-1G
APOSPC508130-250MG
6-Bromo-4-chloro-8-(trifluoromethyl)quinoline
6-Bromo-4-chloro-8-(trifluoromethyl)quinoline
Vzorec:
C₁₀H₄BrClF₃N Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD28010396 CAS číslo: 1065093-30-2 |