Tisk…
8-Bromo-4-chloro-6-(trifluoromethyl)quinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC508126-1G PC508126-250MG
APOSPC508126-1GEA 8010 CZK
APOSPC508126-1G APOSPC508126-250MG
8-Bromo-4-chloro-6-(trifluoromethyl)quinoline
8-Bromo-4-chloro-6-(trifluoromethyl)quinoline
Vzorec: C₁₀H₄BrClF₃N
MW: 310,498 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28010393
CAS číslo: 1065093-23-3