Tisk…
8-Bromo-4-chloro-6-fluoroquinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC508125-1G PC508125-250MG
APOSPC508125-1GEA 14060 CZK
APOSPC508125-1G APOSPC508125-250MG
8-Bromo-4-chloro-6-fluoroquinoline
8-Bromo-4-chloro-6-fluoroquinoline
Vzorec: C₉H₄BrClFN
MW: 260.49 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09861347
CAS číslo: 1019016-73-9