Tisk…
7-Chloro-8-fluoroquinolin-4(1H)-one
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC508124-1G PC508124-250MG
APOSPC508124-1GEA 6850 CZK
APOSPC508124-1G APOSPC508124-250MG
7-Chloro-8-fluoroquinolin-4(1H)-one
7-Chloro-8-fluoroquinolin-4(1H)-one
Vzorec: C₉H₅ClFNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12192828
CAS číslo: 1019016-52-4