8-Chloro-7-fluoroquinolin-4(1H)-one
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC508123-1G
PC508123-250MG
APOSPC508123-1GEA
6850
CZK
APOSPC508123-1G
APOSPC508123-250MG
8-Chloro-7-fluoroquinolin-4(1H)-one
8-Chloro-7-fluoroquinolin-4(1H)-one
Vzorec:
C₉H₅ClFNO MW: 197.594 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD31745743 CAS číslo: 1065092-33-2 |