Tisk…
5-Bromo-8-fluoroquinolin-4(1H)-one
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC508118-1G PC508118-250MG
APOSPC508118-1GEA 11580 CZK
APOSPC508118-1G APOSPC508118-250MG
5-Bromo-8-fluoroquinolin-4(1H)-one
5-Bromo-8-fluoroquinolin-4(1H)-one
Vzorec: C₉H₅BrFNO
MW: 242.045 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12137226
CAS číslo: 1065092-39-8