Tisk…
8-Chloro-5-(trifluoromethyl)quinolin-4(1H)-one
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC508117-1G PC508117-250MG
APOSPC508117-1GEA 6850 CZK
APOSPC508117-1G APOSPC508117-250MG
8-Chloro-5-(trifluoromethyl)quinolin-4(1H)-one
8-Chloro-5-(trifluoromethyl)quinolin-4(1H)-one
Vzorec: C₁₀H₅ClF₃NO
MW: 247,601 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD31745739
CAS číslo: 1065092-44-5