Tisk…
8-Chloro-5-fluoroquinolin-4(1H)-one
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC508116-1G PC508116-250MG
APOSPC508116-1GEA 6850 CZK
APOSPC508116-1G APOSPC508116-250MG
8-Chloro-5-fluoroquinolin-4(1H)-one
8-Chloro-5-fluoroquinolin-4(1H)-one
Vzorec: C₉H₅ClFNO
MW: 197.594 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD31745738
CAS číslo: 1065092-32-1