Tisk…
8-Bromo-5-(trifluoromethyl)quinolin-4(1H)-one
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC508114-1G PC508114-250MG
APOSPC508114-1GEA 6850 CZK
APOSPC508114-1G APOSPC508114-250MG
8-Bromo-5-(trifluoromethyl)quinolin-4(1H)-one
8-Bromo-5-(trifluoromethyl)quinolin-4(1H)-one
Vzorec: C₁₀H₅BrF₃NO
MW: 292,052 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD31745736
CAS číslo: 1065092-42-3