6-Chloro-8-(trifluoromethyl)quinolin-4(1H)-one
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC508113-1G
PC508113-250MG
APOSPC508113-1GEA
6850
CZK
APOSPC508113-1G
APOSPC508113-250MG
6-Chloro-8-(trifluoromethyl)quinolin-4(1H)-one
6-Chloro-8-(trifluoromethyl)quinolin-4(1H)-one
Vzorec:
C₁₀H₅ClF₃NO Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD21607792 CAS číslo: 1065092-54-7 |