Tisk…
6-Bromo-8-(trifluoromethyl)quinolin-4(1H)-one
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC508110-1G PC508110-250MG
APOSPC508110-1GEA 6850 CZK
APOSPC508110-1G APOSPC508110-250MG
6-Bromo-8-(trifluoromethyl)quinolin-4(1H)-one
6-Bromo-8-(trifluoromethyl)quinolin-4(1H)-one
Vzorec: C₁₀H₅BrF₃NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD31745734
CAS číslo: 1065092-55-8