Tisk…
8-Bromo-6-(trifluoromethyl)quinolin-4(1H)-one
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC508106-1G PC508106-250MG
APOSPC508106-1GEA 6850 CZK
APOSPC508106-1G APOSPC508106-250MG
8-Bromo-6-(trifluoromethyl)quinolin-4(1H)-one
8-Bromo-6-(trifluoromethyl)quinolin-4(1H)-one
Vzorec: C₁₀H₅BrF₃NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD31745731
CAS číslo: 1065092-51-4