Tisk…
8-Bromo-6-fluoroquinolin-4(1H)-one
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC508105-1G PC508105-250MG
APOSPC508105-1GEA 15710 CZK
APOSPC508105-1G APOSPC508105-250MG
8-Bromo-6-fluoroquinolin-4(1H)-one
8-Bromo-6-fluoroquinolin-4(1H)-one
Vzorec: C₉H₅BrFNO
MW: 242.045 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12192827
CAS číslo: 1019016-29-5