Tisk…
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC508102-1G PC508102-250MG
APOSPC508102-1GEA 14880 CZK
APOSPC508102-1G APOSPC508102-250MG
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
2,4-Difluoro-3-(trifluoromethoxy)benzyl alcohol
Vzorec: C₈H₅F₅O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD30723443
CAS číslo: 2149598-26-3