Tisk…
6-Bromo-2,3,4-trifluorophenol
Dodavatel: Apollo Scientific
PC50634-1G PC50634-250MG
APOSPC50634-1GEA 14880 CZK
APOSPC50634-1G APOSPC50634-250MG
6-Bromo-2,3,4-trifluorophenol
6-Bromo-2,3,4-trifluorophenol
Vzorec: C₆H₂BrF₃O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22414729
CAS číslo: 1517643-70-7