Tisk…
3-Bromo-5-chloro-2-fluorobenzaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC50566-1G PC50566-5G PC50566-25G
APOSPC50566-1GEA 6420 CZK
APOSPC50566-1G APOSPC50566-5G APOSPC50566-25G
3-Bromo-5-chloro-2-fluorobenzaldehyde 95%
3-Bromo-5-chloro-2-fluorobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₃BrClFO
MW: 237,454 g/mol
Bod tání: 59…60 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22627836
CAS číslo: 1269440-82-5