5-Ethynyl-2-fluorobenzonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC50565-1G
PC50565-250MG
APOSPC50565-1GEA
15510
CZK
APOSPC50565-1G
APOSPC50565-250MG
5-Ethynyl-2-fluorobenzonitrile 95%
5-Ethynyl-2-fluorobenzonitrile
Vzorec:
C₉H₄FN MW: 145,133 g/mol Storage Temperature: Freezer |
MDL Number:
MFCD14584650 CAS číslo: 1093306-86-5 |