4-Ethynyl-3-fluorobenzonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC50564-1G
PC50564-250MG
APOSPC50564-1GEA
19110
CZK
APOSPC50564-1G
APOSPC50564-250MG
4-Ethynyl-3-fluorobenzonitrile 95%
4-Ethynyl-3-fluorobenzonitrile
Vzorec:
C₉H₄FN Storage Temperature: Freezer |
CAS číslo:
1581281-30-2 |