4-Ethynyl-2-fluorobenzonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC50563-1G
PC50563-250MG
APOSPC50563-1GEA
17360
CZK
APOSPC50563-1G
APOSPC50563-250MG
4-Ethynyl-2-fluorobenzonitrile 95%
4-Ethynyl-2-fluorobenzonitrile
Vzorec:
C₉H₄FN MW: 145,133 g/mol Storage Temperature: Freezer |
MDL Number:
MFCD11618086 CAS číslo: 167858-57-3 |