Tisk…
3-Ethynyl-4-fluorobenzonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC50561-1G PC50561-250MG
APOSPC50561-1GEA 17360 CZK
APOSPC50561-1G APOSPC50561-250MG
3-Ethynyl-4-fluorobenzonitrile 95%
3-Ethynyl-4-fluorobenzonitrile
Vzorec: C₉H₄FN
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD11618087
CAS číslo: 133960-64-2