Tisk…
2-Ethynyl-6-fluorobenzonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC50559-1G PC50559-250MG
APOSPC50559-1GEA 17360 CZK
APOSPC50559-1G APOSPC50559-250MG
2-Ethynyl-6-fluorobenzonitrile 95%
2-Ethynyl-6-fluorobenzonitrile
Vzorec: C₉H₄FN
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD11656150
CAS číslo: 1233509-91-5