Tisk…
2-Ethynyl-5-fluorobenzonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC50558-1G PC50558-250MG
APOSPC50558-1GEA 17360 CZK
APOSPC50558-1G APOSPC50558-250MG
2-Ethynyl-5-fluorobenzonitrile 95%
2-Ethynyl-5-fluorobenzonitrile
Vzorec: C₉H₄FN
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD18205104
CAS číslo: 1378823-86-9