Tisk…
1,3-Diethynyl-5-fluorobenzene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC50553-1G PC50553-250MG
APOSPC50553-1GEA 13230 CZK
APOSPC50553-1G APOSPC50553-250MG
1,3-Diethynyl-5-fluorobenzene 95%
1,3-Diethynyl-5-fluorobenzene
Vzorec: C₁₀H₅F
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD18071615
CAS číslo: 219633-74-6