Tisk…
1-Bromo-2,3,5-trifluoro-4-iodobenzene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC50549-1G PC50549-250MG
APOSPC50549-1GEA 17990 CZK
APOSPC50549-1G APOSPC50549-250MG
1-Bromo-2,3,5-trifluoro-4-iodobenzene 95%
1-Bromo-2,3,5-trifluoro-4-iodobenzene
Vzorec: C₆HBrF₃I
MW: 336.876 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD32669845
CAS číslo: 2514941-97-8