Tisk…
4-Bromo-2,3,6-trifluorobenzonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC50547-1G PC50547-250MG PC50547-5G
APOSPC50547-1GEA 16340 CZK
APOSPC50547-1G APOSPC50547-250MG APOSPC50547-5G
4-Bromo-2,3,6-trifluorobenzonitrile 95%
4-Bromo-2,3,6-trifluorobenzonitrile
Vzorec: C₇HBrF₃N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD32669843
CAS číslo: 2514941-93-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III