Tisk…
4-Bromo-2,3,6-trifluorobenzoic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC50545-1G PC50545-250MG PC50545-5G
APOSPC50545-1GEA 8070 CZK
APOSPC50545-1G APOSPC50545-250MG APOSPC50545-5G
4-Bromo-2,3,6-trifluorobenzoic acid 95%
4-Bromo-2,3,6-trifluorobenzoic acid
Vzorec: C₇H₂BrF₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06203571
CAS číslo: 415965-35-4