6-Bromo-2,3,4-trifluorobenzonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC50544-1G
PC50544-250MG
PC50544-5G
APOSPC50544-1GEA
1660
CZK
APOSPC50544-1G
APOSPC50544-250MG
APOSPC50544-5G
6-Bromo-2,3,4-trifluorobenzonitrile 95%
6-Bromo-2,3,4-trifluorobenzonitrile
Vzorec:
C₇HBrF₃N Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD32264074 CAS číslo: 2407339-61-9 UN: 3439 ADR: 6.1,III |