Tisk…
1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]imidazolidin-2-one
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC50542-1G PC50542-250MG
APOSPC50542-1GEA 3110 CZK
APOSPC50542-1G APOSPC50542-250MG
1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]imidazolidin-2-one
1-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]imidazolidin-2-one
Vzorec: C₁₀H₉F₃N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22049301
CAS číslo: 162748-21-2