Tisk…
1-[2-Bromo-4-(trifluoromethyl)phenyl]-3-(2-chloroethyl)urea
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC50539-1G PC50539-250MG
APOSPC50539-1GEA 744 CZK
APOSPC50539-1G APOSPC50539-250MG
1-[2-Bromo-4-(trifluoromethyl)phenyl]-3-(2-chloroethyl)urea
1-[2-Bromo-4-(trifluoromethyl)phenyl]-3-(2-chloroethyl)urea
Vzorec: C₁₀H₉BrClF₃N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD32264076
CAS číslo: 2407339-55-1