Tisk…
5-Bromo-4-fluorothiophene-2-carboxylic acid 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC50536-100MG PC50536-1G PC50536-250MG
APOSPC50536-100MGEA 1870 CZK
APOSPC50536-100MG APOSPC50536-1G APOSPC50536-250MG
5-Bromo-4-fluorothiophene-2-carboxylic acid 96%
5-Bromo-4-fluorothiophene-2-carboxylic acid
Vzorec: C₅H₂BrFO₂S
MW: 225,036 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD28975142
CAS číslo: 1935274-26-2