Tisk…
Methyl 5-bromo-4-fluorothiophene-2-carboxylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC50535-1G PC50535-250MG
APOSPC50535-1GEA 24630 CZK
APOSPC50535-1G APOSPC50535-250MG
Methyl 5-bromo-4-fluorothiophene-2-carboxylate 95%
Methyl 5-bromo-4-fluorothiophene-2-carboxylate
Vzorec: C₆H₄BrFO₂S
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD10566746
CAS číslo: 395664-59-2