4-Fluorothiophene-2-carboxylic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC50534-100MG
PC50534-1G
PC50534-250MG
APOSPC50534-100MGEA
4240
CZK
APOSPC50534-100MG
APOSPC50534-1G
APOSPC50534-250MG
4-Fluorothiophene-2-carboxylic acid 98%
4-Fluorothiophene-2-carboxylic acid
Vzorec:
C₅H₃FO₂S MW: 146,14 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD10566738 CAS číslo: 32431-72-4 |