Tisk…
2-(Trifluoromethyl)-1H-indol-6-amine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC50533-1G PC50533-250MG PC50533-5G
APOSPC50533-1GEA 16340 CZK
APOSPC50533-1G APOSPC50533-250MG APOSPC50533-5G
2-(Trifluoromethyl)-1H-indol-6-amine
2-(Trifluoromethyl)-1H-indol-6-amine
Vzorec: C₉H₇F₃N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD20227048
CAS číslo: 1236061-23-6