Tisk…
2-(Trifluoromethyl)-1H-indol-4-amine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC50532-1G PC50532-250MG PC50532-5G
APOSPC50532-1GEA 3540 CZK
APOSPC50532-1G APOSPC50532-250MG APOSPC50532-5G
2-(Trifluoromethyl)-1H-indol-4-amine
2-(Trifluoromethyl)-1H-indol-4-amine
Vzorec: C₉H₇F₃N₂
MW: 200,16 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD28634315
CAS číslo: 1553181-95-5