Tisk…
8-Bromo-6-(trifluoromethoxy)-1,2,3,4-tetrahydroquinoline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC50487-1G PC50487-250MG PC50487-5G
APOSPC50487-1GEA 3970 CZK
APOSPC50487-1G APOSPC50487-250MG APOSPC50487-5G
8-Bromo-6-(trifluoromethoxy)-1,2,3,4-tetrahydroquinoline 95%
8-Bromo-6-(trifluoromethoxy)-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
Vzorec: C₁₀H₉BrF₃NO
MW: 296.084 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD31922515
CAS číslo: 2366994-29-6