Tisk…
3,6-Difluoropyrazine-2-carbonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
PC50486-1G
APOSPC50486-1GEA 6450 CZK
APOSPC50486-1G
3,6-Difluoropyrazine-2-carbonitrile
3,6-Difluoropyrazine-2-carbonitrile
Vzorec: C₅HF₂N₃
MW: 141,078 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD22199270
CAS číslo: 356783-28-3